1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
|
|
BLDPBD229299-5GEA
106
EUR
BLDPBD229299-5G
BLDPBD229299-25G
BLDPBD229299-0.025
BLDPBD229299-1G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₂S MW: 290,1768 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07363829 CAS-nummer: 214210-14-7 |