2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD22944-10GEA
166
EUR
BLDPBD22944-10G
BLDPBD22944-25G
BLDPBD22944-1G
BLDPBD22944-250MG
BLDPBD22944-5G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₆FNO MW: 139,1300 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06659495 CAS-nummer: 87674-20-2 |