4-Bromo-2-piperazinopyridine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD229794-100MGEA
81
EUR
BLDPBD229794-100MG
4-Bromo-2-piperazinopyridine 97%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formule:
C₉H₁₂BrN₃ MW: 242,1157 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD16618975 CAS-nummer: 1201643-59-5 |