4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD229974-5GEA
340
EUR
BLDPBD229974-5G
BLDPBD229974-1G
BLDPBD229974-250MG
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₃H₁₆BNO₅ MW: 277,0800 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07363784 CAS-nummer: 850593-02-1 |