3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one 97%
|
|
BLDPBD2305-10GEA
6
EUR
BLDPBD2305-10G
BLDPBD2305-100G
BLDPBD2305-25G
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one 97%
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C4H6N2O MW: 98,11 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00020699 CAS-nummer: 108-26-9 |