4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulphonyl)phenylboronic acid 95%
|
|
BLDPBD230531-100MGEA
39
EUR
BLDPBD230531-100MG
BLDPBD230531-1G
BLDPBD230531-5G
BLDPBD230531-250MG
4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulphonyl)phenylboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(piperidin-1-ylsulphonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₅S MW: 299,1500 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08235037 CAS-nummer: 874219-18-8 |