3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD230794-100MGEA
10
EUR
BLDPBD230794-100MG
BLDPBD230794-1G
BLDPBD230794-5G
BLDPBD230794-250MG
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₆H₂₃BO₄ MW: 290,1624 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD08704682 CAS-nummer: 1198615-70-1 |