3-Chloor-p-toluidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD23253-25GEA
8
EUR
BLDPBD23253-25G
3-Chloor-p-toluidine 98%
3-Chloor-p-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007773 CAS-nummer: 95-74-9 |