3-Isopropylmorpholine 95+%
|
|
BLDPBD233819-250MGEA
46
EUR
BLDPBD233819-250MG
BLDPBD233819-100MG
BLDPBD233819-1G
3-Isopropylmorpholine 95+%
3-Isopropylmorpholine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C7H15NO MW: 129,2 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09054775 CAS-nummer: 927802-40-2 |