1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
|
|
BLDPBD235726-25GEA
29
EUR
BLDPBD235726-25G
BLDPBD235726-100G
BLDPBD235726-5G
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O MW: 220,27 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149550 CAS-nummer: 207300-90-1 |