Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD236964-100MGEA
57
EUR
BLDPBD236964-100MG
BLDPBD236964-5G
BLDPBD236964-1G
BLDPBD236964-250MG
Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate 95%
Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₇NO₂S MW: 193,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD13190218 CAS-nummer: 1038509-28-2 |