Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride 97%
|
|
BLDPBD2385-5GEA
18
EUR
BLDPBD2385-5G
BLDPBD2385-10G
BLDPBD2385-1G
BLDPBD2385-100G
BLDPBD2385-25G
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride 97%
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₄H₁₀ClNO₂S MW: 171,6457 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06738995 CAS-nummer: 59801-62-6 |