2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine 98%
|
|
BLDPBD238970-100MGEA
57
EUR
BLDPBD238970-100MG
BLDPBD238970-5G
BLDPBD238970-250MG
BLDPBD238970-1G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine 98%
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₆H₄ClF₂NO MW: 179,55 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD13185848 CAS-nummer: 1206978-15-5 |