Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
|
|
BLDPBD241844-25GEA
436
EUR
BLDPBD241844-25G
BLDPBD241844-1G
BLDPBD241844-250MG
BLDPBD241844-10G
BLDPBD241844-100G
BLDPBD241844-100MG
BLDPBD241844-5G
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₆H₇BrN₂O₂ MW: 219,04 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD12032195 CAS-nummer: 1353100-91-0 |