1H-Indazol-7-ol 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD24581-250MGEA
25
EUR
BLDPBD24581-250MG
BLDPBD24581-10G
BLDPBD24581-25G
BLDPBD24581-1G
BLDPBD24581-100MG
BLDPBD24581-5G
1H-Indazol-7-ol 97%
1H-Indazol-7-ol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₇H₆N₂O MW: 134,1400 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00464298 CAS-nummer: 81382-46-9 |