2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD2539-10GEA
24
EUR
BLDPBD2539-10G
BLDPBD2539-5G
BLDPBD2539-25G
BLDPBD2539-1G
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₃ClFN Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD04039345 CAS-nummer: 34941-91-8 |