1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD254926-100MGEA
13
EUR
BLDPBD254926-100MG
BLDPBD254926-250MG
BLDPBD254926-1G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₂S MW: 290,1768 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00584577 CAS-nummer: 136350-52-2 |