4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD257297-250MGEA
23
EUR
BLDPBD257297-250MG
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₂₁H₃₀BNO₅ MW: 387,28 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD06657751 CAS-nummer: 850411-14-2 |