5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
|
|
BLDPBD26220-1GEA
26
EUR
BLDPBD26220-1G
BLDPBD26220-100G
BLDPBD26220-5G
BLDPBD26220-25G
BLDPBD26220-250MG
BLDPBD26220-10G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,0300 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07375100 CAS-nummer: 886365-02-2 |