5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
|
|
BLDPBD26258-1GEA
23
EUR
BLDPBD26258-1G
BLDPBD26258-250MG
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C7H6ClNO2 MW: 171,5800 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD07375127 CAS-nummer: 886365-46-4 |