Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD26829-5GEA
168
EUR
BLDPBD26829-5G
BLDPBD26829-250MG
BLDPBD26829-10G
BLDPBD26829-100MG
BLDPBD26829-25G
BLDPBD26829-1G
Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₈H₉NO₃ MW: 167,1600 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00159462 CAS-nummer: 7126-50-3 |