4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
BLDPBD272654-250MGEA 47 EUR
BLDPBD272654-250MG BLDPBD272654-1G BLDPBD272654-25G BLDPBD272654-100MG BLDPBD272654-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,9983 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD11845964
CAS-nummer: 123688-59-5