1-Boc-4-methylpiperidine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD27320-5GEA
276
EUR
BLDPBD27320-5G
BLDPBD27320-1G
BLDPBD27320-250MG
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-methylpiperidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₁H₂₁NO₂ MW: 199,2899 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04114947 CAS-nummer: 123387-50-8 |