5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD27499-10GEA
63
EUR
BLDPBD27499-10G
BLDPBD27499-100G
BLDPBD27499-5G
BLDPBD27499-250MG
BLDPBD27499-25G
BLDPBD27499-1G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04974527 CAS-nummer: 139042-59-4 |