2-Chloropyrimidine-4,5-diamine 97%
|
|
BLDPBD27558-25GEA
851
EUR
BLDPBD27558-25G
BLDPBD27558-250MG
BLDPBD27558-1G
BLDPBD27558-100MG
BLDPBD27558-5G
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine 97%
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₄H₅ClN₄ MW: 144,5623 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00047355 CAS-nummer: 14631-08-4 |