Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 98%
|
|
BLDPBD27767-250MGEA
26
EUR
BLDPBD27767-250MG
BLDPBD27767-5G
BLDPBD27767-25G
BLDPBD27767-10G
BLDPBD27767-1G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 98%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,6000 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03411723 CAS-nummer: 173435-41-1 |