tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD28069-250MGEA
17
EUR
BLDPBD28069-250MG
BLDPBD28069-1G
BLDPBD28069-5G
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₂H₁₅N₃O₂ MW: 233,27 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD04114657 CAS-nummer: 219503-81-8 |