3-Acetyl-5-bromopyridine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD28576-250MGEA
6
EUR
BLDPBD28576-250MG
BLDPBD28576-10G
BLDPBD28576-5G
BLDPBD28576-25G
BLDPBD28576-1G
BLDPBD28576-100G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03086033 CAS-nummer: 38940-62-4 |