4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
|
|
BLDPBD28577-250MGEA
31
EUR
BLDPBD28577-250MG
BLDPBD28577-5G
BLDPBD28577-1G
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₁₆BNO₃ MW: 233,0713 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03411951 CAS-nummer: 389621-83-4 |