2,5-Difluorobenzamide 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD291135-10GEA
23
EUR
BLDPBD291135-10G
BLDPBD291135-5G
BLDPBD291135-1G
2,5-Difluorobenzamide 97%
2,5-Difluorobenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₅F₂NO Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00015548 CAS-nummer: 85118-03-2 |