Pyrazine-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD29122-250MGEA
23
EUR
BLDPBD29122-250MG
BLDPBD29122-10G
BLDPBD29122-25G
BLDPBD29122-0.025G
BLDPBD29122-5G
BLDPBD29122-1G
BLDPBD29122-100MG
Pyrazine-2-carbaldehyde 95%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C5H4N2O MW: 108,0981 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD02179278 CAS-nummer: 5780-66-5 |