4-Chloro-1-methylpiperidine 97%
|
|
BLDPBD2965-100GEA
26
EUR
BLDPBD2965-100G
BLDPBD2965-10G
BLDPBD2965-500G
BLDPBD2965-25G
4-Chloro-1-methylpiperidine 97%
4-Chloro-1-methylpiperidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₁₂ClN MW: 133,6192 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044489 CAS-nummer: 5570-77-4 |