6-Bromoquinazoline 96%
|
|
BLDPBD29851-25GEA
769
EUR
BLDPBD29851-25G
BLDPBD29851-250MG
BLDPBD29851-10G
BLDPBD29851-1G
BLDPBD29851-100MG
BLDPBD29851-5G
6-Bromoquinazoline 96%
6-Bromoquinazoline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₈H₅BrN₂ MW: 209,0400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08236695 CAS-nummer: 89892-21-7 |