Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate 95%
|
|
BLDPBD306104-25GEA
500
EUR
BLDPBD306104-25G
BLDPBD306104-5G
BLDPBD306104-1G
BLDPBD306104-250MG
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate 95%
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₅H₄BF₃KN MW: 184,9965 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09038543 CAS-nummer: 1111732-87-6 |