4-Bromo-2,6-difluorophenol 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3113-100GEA
306
EUR
BLDPBD3113-100G
BLDPBD3113-10G
BLDPBD3113-5G
BLDPBD3113-25G
BLDPBD3113-1G
BLDPBD3113-500G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 97%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,99 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00236213 CAS-nummer: 104197-13-9 |