2,3,6-Trifluorobenzonitrile 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD31830-250MGEA
15
EUR
BLDPBD31830-250MG
BLDPBD31830-5G
BLDPBD31830-25G
BLDPBD31830-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 97%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₂F₃N MW: 157,09 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012287 CAS-nummer: 136514-17-5 |