6-Chloro-4-quinazolone 97%
|
|
BLDPBD32149-5GEA
16
EUR
BLDPBD32149-5G
BLDPBD32149-25G
BLDPBD32149-1G
BLDPBD32149-250MG
BLDPBD32149-100G
BLDPBD32149-10G
6-Chloro-4-quinazolone 97%
6-Chloro-4-quinazolone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₅ClN₂O MW: 180,5900 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01686365 CAS-nummer: 16064-14-5 |