3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD33450-1GEA
80
EUR
BLDPBD33450-1G
BLDPBD33450-250MG
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formule:
C₇H₈FNO MW: 141,15 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD03095083 CAS-nummer: 375368-80-2 |