2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD33525-100MGEA
23
EUR
BLDPBD33525-100MG
BLDPBD33525-5G
BLDPBD33525-10G
BLDPBD33525-250MG
BLDPBD33525-1G
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 97%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02684175 CAS-nummer: 39507-96-5 |