5-Bromo-2-chlorotoluene 98%
|
|
BLDPBD34056-5GEA
7
EUR
BLDPBD34056-5G
BLDPBD34056-100G
BLDPBD34056-25G
BLDPBD34056-0.025G
BLDPBD34056-500G
BLDPBD34056-1G
BLDPBD34056-10G
5-Bromo-2-chlorotoluene 98%
5-Bromo-2-chlorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrCl MW: 205,48 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00018503 CAS-nummer: 54932-72-8 |