5-Bromo-m-xylene 98%
|
|
BLDPBD34094-5GEA
7
EUR
BLDPBD34094-5G
BLDPBD34094-500G
BLDPBD34094-100G
BLDPBD34094-25G
BLDPBD34094-1000G
BLDPBD34094-10G
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₉Br MW: 185,06 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000087 CAS-nummer: 556-96-7 |