2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 97%
|
|
BLDPBD34696-1GEA
27
EUR
BLDPBD34696-1G
BLDPBD34696-25G
BLDPBD34696-250MG
BLDPBD34696-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 97%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,1834 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08271842 CAS-nummer: 70639-77-9 |