5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 97%
|
|
BLDPBD35056-100GEA
971
EUR
BLDPBD35056-100G
BLDPBD35056-250MG
BLDPBD35056-5G
BLDPBD35056-25G
BLDPBD35056-1G
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 97%
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₃F₂NO₂ MW: 183,110 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02998377 CAS-nummer: 774-47-0 |