α-Bromo-2,5-dichlorotoluene 98%
|
|
BLDPBD35135-5GEA
37
EUR
BLDPBD35135-5G
BLDPBD35135-1G
BLDPBD35135-25G
BLDPBD35135-10G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₇H₅BrCl₂ MW: 239,93 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00236034 CAS-nummer: 85482-13-9 |