1-(2-Bromophenyl)piperidine 97%
|
|
BLDPBD40612-1GEA
15
EUR
BLDPBD40612-1G
BLDPBD40612-0.025G
BLDPBD40612-5G
BLDPBD40612-25G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 97%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₁H₁₄BrN MW: 240,1396 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04112586 CAS-nummer: 156808-79-6 |