4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD40655-250MGEA
48
EUR
BLDPBD40655-250MG
BLDPBD40655-5G
BLDPBD40655-1G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine 95%
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₆H₈ClN₃O MW: 173,6000 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00457060 CAS-nummer: 89784-02-1 |