3-Bromo-1H-pyrazole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD40744-1GEA
9
EUR
BLDPBD40744-1G
BLDPBD40744-250MG
BLDPBD40744-10G
BLDPBD40744-100G
BLDPBD40744-25G
BLDPBD40744-5G
3-Bromo-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C3H3BrN2 MW: 146,97 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD01646049 CAS-nummer: 14521-80-3 |