6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD40752-100MGEA
26
EUR
BLDPBD40752-100MG
BLDPBD40752-5G
BLDPBD40752-10G
BLDPBD40752-250MG
BLDPBD40752-1G
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 97%
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₂ClN₃ MW: 139,5400 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09835352 CAS-nummer: 35857-89-7 |