1-Methylimidazool 98%
|
|
Synoniemen:
NMI
BLDPBD40860-0.025GEA
0
EUR
BLDPBD40860-0.025G
BLDPBD40860-25G
1-Methylimidazool 98%
1-Methylimidazool
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005292 CAS-nummer: 616-47-7 |