2-Aminoacetonitrile hydrochloride 98%
|
|
BLDPBD40871-25GEA
7
EUR
BLDPBD40871-25G
BLDPBD40871-10G
2-Aminoacetonitrile hydrochloride 98%
2-Aminoacetonitrile hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₂H₅ClN₂ MW: 92,53 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012850 CAS-nummer: 6011-14-9 |